Learn More
Cole-Parmer™ PTFE-Verteiler
Organisieren Sie Ihre Flüssigkeitswege mit diesen thermoplastischen Verteilern.
Marke:  Cole-Parmer™ 31521-23
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11795268
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemisch inertes PTFE eignet sich für die aggressivsten chemischen Lösungen.
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
-200 °F
1/Packung
1/2 Zoll
3.81 cm
300 °F
PTFE-Verteiler; 8 Ausgänge; 1/2-Zoll-Einlass mit NPT(F)-Gewinde
22.23 cm
-129 °C
1/2 Zoll
3.81 cm
120 psi
150 °C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PTFE-Verteiler > 1/Pckg.