Learn More
BRAND™ PTFE-Rührfischangel
Aus PTFE. Brand™ Magnetrührstab-Entferner aus PTFE hat einen magnetischen Kern, der vollständig versiegelt ist, um ein Auslaufen zu verhindern.
Marke: BRAND™ 137710
34.95 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus PTFE.
- Der magnetische Kern ist vollständig versiegelt, um ein Auslaugen zu verhindern.
- Hergestellt aus PTFE.
- Der magnetische Kern ist vollständig versiegelt, um ein Auslaugen zu verhindern.
Spezifikation
8 mm | |
250 mm | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PTFE-Rührfischangel > Abmessungen: 8 Durchmesser x 250 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur