Learn More
BRAND™ PTFE-Rührfischangel
Aus PTFE. Brand™ Magnetrührstab-Entferner aus PTFE hat einen magnetischen Kern, der vollständig versiegelt ist, um ein Auslaufen zu verhindern.
Marke: BRAND™ 137700
24.58 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus PTFE.
- Der magnetische Kern ist vollständig versiegelt, um ein Auslaugen zu verhindern.
- Hergestellt aus PTFE.
- Der magnetische Kern ist vollständig versiegelt, um ein Auslaugen zu verhindern.
Spezifikation
8 mm | |
150 mm | |
PTFE | |
1 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13