Learn More
Fisherbrand™ Magnetrührstab aus PTFE mit Kreuzkopf an einem Ende
Für den Einsatz mit röhrchenförmigen Behältern konzipiert, aber auch sehr effektiv als allgemeines Rührwerk. Die PTFE-beschichteten Magnetrührer verfügen über einen Kreuzkopf auf einer Seite des Rührers.
Marke: Fisherbrand™ 001.1114.1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stabiler Magnetrührer für allgemeine Anwendungen
- Konzipiert für die Anwendung in röhrenförmigen Behältern, auch sehr effektiv für allgemeine Rühranwendungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer | |
14 mm |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
12 mm | |
5/Pckg. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Magnetrührstab aus PTFE mit Kreuzkopf an einem Ende > Dimensions (Dia. x L): 14 dia. x 14 dia.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur