Learn More
Thermo Scientific™ Geschlossene Deckel mit PTFE-Dichtungseinlage
Verwenden Sie diese Kappen als Ersatz für unsere Umweltprobenflaschen, -gefäße, -kannen und -fläschchen aus Glas.
Marke: Thermo Scientific™ B167-8900BL
60.26 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Geschlossene Deckel mit PTFE-Dichtungseinlage für Thermo Scientific Flaschen, Gefäße, Kannen und Fläschchen aus Glas für Umweltproben.Es handelt sich um die gleichen hochwertigen Verschlüsse mit PTFE-Dichtungseinlage, die auch für unsere Thermo Scientific Umweltprobenbehälter aus Glas verwendet werden.Die PTFE-Dichtungseinlage ist in den Deckel eingeklebt, damit sie nicht herausfallen oder vom Deckel getrennt werden kann.
- Weißer geschlossener Deckel aus Polypropylen mit eingeklebter PTFE-Dichtungseinlage
- Die Kappe 24-414 verfügt über eine mit PTFE beschichtete Silikoneinlage als zusätzliche Polsterung und besonders sichere Abdichtung zur Verwendung mit Flaschen und VOA-Fläschchen
Im Lieferumfang enthalten:
Deckel mit verklebter Dichtungseinlage
Kompatibel mit:
Für den Einsatz mit den für Umweltproben bestimmten Thermo Scientific Flaschen, Gefäßen, Kannen und Fläschchen aus Glas.
Spezifikation
Keine | |
Oben geschlossene Kappe | |
24 | |
Unbehandelt | |
Herstellung in einem nach ISO zertifizierten Qualitätsmanagementsystem. | |
Rund | |
PTFE | |
89 bis 400 mm |
Weiß | |
Polypropylen | |
Weiß | |
PTFE | |
Ja | |
Verschluss mit verstärktem Futter | |
Polypropylen |