Learn More
Fisherbrand™ Schöpfkelle, PTFE, 10ml
Geeignet für die Probenahme von hochaggressiven Medien. Fisherbrand™ Schöpflöffel sind zur Erhöhung der Steifigkeit vollständig in PTFE-Kunststoff gekapselt.
Marke:  Fisherbrand™ 037.010
Artikelnummer. 10546522
  • 28.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Wellen haben einen Stahlkern
  • Vollständig chemikalienbeständig und inert
Bestellinformation
dimCapacityMetric
Spezifikation
Spezifikation
Gießpfanne
Autoklavierbar
10 ml
Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-200°bis +280 °C
194 x 24 x 34 mm
24 mm
24 mm
PTFE
PTFE
Weiß
Probenahme und Ausgießen von Flüssigkeiten
2 mm
34 mm
150 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schöpfkelle, PTFE, 10ml > Kapazität: 10 ml