Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Küken aus HDPE
16.00 CHF - 24.00 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Passt für Schlauch-Innendurchmesser | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Passt für Schlauch-Innendurchmesser | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10135682
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02171804 |
4mm | 18,8 |
24.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10145682
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02171402 |
2,5 mm | 14,5 |
16.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10160613
|
Lenz Laborglasinstrumente™
02171404 |
4mm | 14,5 |
17.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Schlüssel | |
PTFE |