Learn More
Cowie Technology™ Verbindungsadapter aus PTFE
Mithilfe von Dichtringen wird ein hohes Vakuum erzeugt, sodass kein Schmiermittel erforderlich ist. Der Cowie Technology™ Verbindungsadapter aus PTFE ist autoklavierbar und wiederverwendbar.
9.35 CHF - 37.00 CHF
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Konusgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Konusgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10782793
|
Cowie Technology™
021.1924 |
19/26 | 29/32 |
13.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10591242
|
Cowie Technology™
021.1014 |
10/19 | 14/23 |
9.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10531632
|
Cowie Technology™
021.1424 |
10/19 | 24/29 |
13.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11393010
|
Cowie Technology™
021.02945 |
29/42 | 45/50 |
31.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11303020
|
Cowie Technology™
021.03445 |
35/45 | 45/50 |
37.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Hergestellt aus PTFE, mit einer kräftigen Schulterpartie für eine einfache Handhabung und einer insgesamt robusten Konstruktion für wiederholte Einsätze. Die starren Manschetten und Adapter sind inert, verwendbar bis ca. 280 °C und halten einem hohen Vakuum stand. Hochvakuumtauglich durch den Einsatz von querliegenden, trapezförmigen Dichtringen an den Kontaktflächen. Für Hochvakuumdichtungen ohne Schmiermittel bei Verwendung von Standard-Glasschliffverbindungen.Spezifikation
PTFE-Verbindungsstücke | |
Je 1 |