missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Horst™ Heizkabel, Typ HSTD, L=5,0 m 250 W.
Marke: Horst™ 25206
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
5 lm | |
∼230 V Spannung | |
5m |
5 lm | |
HSTD | |
Heizkabel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Horst™ Heizkabel, Typ HSTD, L=5,0 m 250 W. > Länge:5m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur