Learn More
Fisherbrand™ Hochleistungswellenführung aus PTFE. Länge B, europäischer Konus
Zur Verwendung mit Rührstäben aus Glas und Metall. Die Hochleistungsrührerführung ist ein Konus der B-Länge für Europa und hat eine PTFE/PEEK-Versiegelung.
Marke:  Fisherbrand™ 005.00.0819
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11863302
  • 93.75 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bietet eine effektive Führung für Glas- und Metallwellenrührer über einen Temperaturbereich, ohne Partikel aus der Dichtung abzustoßen, und hält dabei ein Vakuum aufrecht. Die Dichtung wird aus einem speziell formulierten PTFE-PEEK-Verbundwerkstoff hergestellt und ist dauerhaft druckbelastet.
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Peitschenschutz und reduzierte Vibration
  • Leistung von Vakuum (∼5 mm Hg) und Druck (3 bis 5 psi)
  • Kein Verschütten
  • Selbstlösender Gelenkring
  • Maximal empfohlene Drehzahlen: kontinuierlich 500 U/min, intermittierend 800 U/min
Hinweis: PEEK hat eine sehr hohe chemische Beständigkeit mit einer gewissen Empfindlichkeit nur gegenüber starken Mineralsäuren.
Spezifikation
Spezifikation
42 mm
Rührer mit Glas- und Metallschaft
60 mm
19/26B Konus
8 mm
Ausrichtung des Schafts beim Mischen
Je 1
Hochleistungswellenführung, PTFE
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Hochleistungswellenführung aus PTFE. Länge B, europäischer Konus > Wellendurchm.: 8 mm, Gelenkgröße: 19/26B Konus