Learn More
Fisherbrand™ Hochleistungswellenführung aus PTFE. Länge B, europäischer Konus
Zur Verwendung mit Rührstäben aus Glas und Metall. Die Hochleistungsrührerführung ist ein Konus der B-Länge für Europa und hat eine PTFE/PEEK-Versiegelung.
Marke:  Fisherbrand™ 005.00.1045
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11803312
  • 130.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bietet eine effektive Führung für Glas- und Metallwellenrührer über einen Temperaturbereich, ohne Partikel aus der Dichtung abzustoßen, und hält dabei ein Vakuum aufrecht. Die Dichtung wird aus einem speziell formulierten PTFE-PEEK-Verbundwerkstoff hergestellt und ist dauerhaft druckbelastet.
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Peitschenschutz und reduzierte Vibration
  • Leistung von Vakuum (∼5 mm Hg) und Druck (3 bis 5 psi)
  • Kein Verschütten
  • Selbstlösender Gelenkring
  • Maximal empfohlene Drehzahlen: kontinuierlich 500 U/min, intermittierend 800 U/min
Hinweis: PEEK hat eine sehr hohe chemische Beständigkeit mit einer gewissen Empfindlichkeit nur gegenüber starken Mineralsäuren.
Spezifikation
Spezifikation
58 mm
Rührer mit Glas- und Metallschaft
60 mm
Konusgröße: 45/50
125 g
10 mm
Ausrichtung des Schafts beim Mischen
Je 1
Hochleistungswellenführung, PTFE
PTFE
Name des Produkts
Fisherbrand™ Hochleistungswellenführung aus PTFE. Länge B, europäischer Konus > Wellendurchm.: 10 mm, Gelenkgröße: 45/40B Konus