Learn More
Fisherbrand™ Hochleistungswellenführung aus PTFE. Länge B, europäischer Konus
Zur Verwendung mit Rührstäben aus Glas und Metall. Die Hochleistungsrührerführung ist ein Konus der B-Länge für Europa und hat eine PTFE/PEEK-Versiegelung.
Marke: Fisherbrand™ 005.00.1645
Beschreibung
Bietet eine effektive Führung für Glas- und Metallwellenrührer über einen Temperaturbereich, ohne Partikel aus der Dichtung abzustoßen, und hält dabei ein Vakuum aufrecht. Die Dichtung wird aus einem speziell formulierten PTFE-PEEK-Verbundwerkstoff hergestellt und ist dauerhaft druckbelastet.- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Peitschenschutz und reduzierte Vibration
- Leistung von Vakuum (∼5 mm Hg) und Druck (3 bis 5 psi)
- Kein Verschütten
- Selbstlösender Gelenkring
- Maximal empfohlene Drehzahlen: kontinuierlich 500 U/min, intermittierend 800 U/min
Hinweis: PEEK hat eine sehr hohe chemische Beständigkeit mit einer gewissen Empfindlichkeit nur gegenüber starken Mineralsäuren.
Spezifikation
58 mm | |
Rührer mit Glas- und Metallschaft | |
70 mm | |
Konusgröße: 45/40 |
16 mm | |
Ausrichtung des Schafts beim Mischen | |
Je 1 | |
Hochleistungswellenführung, PTFE |