Learn More
Horst™ Strapazierfähiges Heizband Modell HBSI aus PTFE
Marke:  Horst™ 20608
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10620383
  • 345.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Spezifikation
4 lm
4 m
HBSI
4 lm
∼230 V Spannung
Strapazierfähiges Heizband
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Horst™ Strapazierfähiges Heizband Modell HBSI aus PTFE > Länge:4m