Learn More
Horst™ Strapazierfähiges Heizband Modell HBSI aus PTFE
Marke:  Horst™ 20601
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10456371
  • 174.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Spezifikation
0,8 lm
0,8m
HBSI
0,8 lm
∼230 V Spannung
Strapazierfähiges Heizband
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Horst™ Strapazierfähiges Heizband Modell HBSI aus PTFE > Länge:0,8m