Learn More
BRAND™ PTFE-Erdungsstecker
Aus PTFE. BRAND™ Erdungsstecker mit schmiermittelfreier Dichtung führen nicht zu einer Kontamination der Probe. Hervorragende chemische Beständigkeit bei Betriebstemperaturen von -200 bis +260 °C. Halterand und Dichtringe gewährleisten eine außergewöhnlich dichte Versiegelung sowie eine geringe Undichtigkeit. Der robuste Aufbau ermöglicht den Dauergebrauch.
Marke: BRAND™ 51467
32.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus PTFE.
- Keine Kontamination der Proben durch Versiegelung ohne Schmiermittel.
- Hervorragende chemische Beständigkeit bei Betriebstemperaturen von -200 bis +260 °C.
- Robuster Aufbau für den Dauergebrauch.
- Hervorragender Sitz durch Halterand und Dichtringe.
- Niedrige Leckagenrate: Q < 1 · 10-4 mbar · l · s-1.
Spezifikation
Halterand | |
PTFE | |
Geschliffene Buchse | |
NS 29/32 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14