Learn More
Kartell™ Schliffmanschetteneinlage aus PTFE
Hergestellt aus PTFE für hohe Temperatur- und chemische Beständigkeit. Die Kartell™ Auflage für Glaskegelstopfen wurde speziell zum Verhindern eines Verklemmens von Glasschliffverbindungen entwickelt.
Marke:  Kartell™ 0104300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15845497
  • 53.95 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Spezielles Design zum Verhindern eines Verklemmens der Glasschliffverbindungen
  • Entspricht ISO 12242
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12242
45 mm
Verhindert das Festklemmen von Glasverbindungen
45/40 Konusgröße
PTFE
Glasverbindung
10/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Schliffmanschetteneinlage aus PTFE > TubingGröße: 45/40 Konusgröße