Learn More
Fisherbrand™ Flachkopfstopfen aus PTFE
Enthält B-Längenkegel für Europa. Der Fisherbrand™ PTFE-Flachkopfstopfen kann bis zu 280°C verwendet werden.
9.20 CHF - 35.45 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
---|---|
Beschreibung | Presssitz |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Weiß |
Material | PTFE |
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16265951
|
Fisherbrand™
010.210 |
10/19 |
34.35 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16275951
|
Fisherbrand™
010.214 |
14/23 |
35.45 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10253103
|
Fisherbrand™
010.224 |
24/29 |
12.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10384783
|
Fisherbrand™
010.219 |
19/26 |
9.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10630414
|
Fisherbrand™
010.229 |
29/32 |
14.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Arbeitet mit hohem Vakuum – trapezförmige Querdichtringe
- Undichtheitsrate < 1 x 10-4 Torr, Liter, Sekunden-1
Spezifikation
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Autoklavierbar | |
PTFE | |
Glasschliffverbindungen | |
-200 bis +280 °C |
Presssitz | |
Weiß | |
Stopfen | |
Je 1 |