Beschreibung
- Isostatischer Guss aus reinem PTFE
- Chemikalienbeständig und inert
- Besonders glatte Innenfläche
- Verwendbar bis 280 °C
- Gegossene Tülle für einfaches Ausgießen
Spezifikation
Flach | |
PTFE | |
Abdampfschale | |
-200 °C bis +280 °C | |
136 mm |
400 ml | |
Rund | |
Glatt | |
40 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Abdampfschale aus PTFE mit flacher Form und Ausguss > Kapazität: 400 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur