Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Filtermembranen
Die Fisherbrand™ PTFE-Membran ist ein hydrophober Filter aus Polytetra-Fluorethylen, laminiert mit einer PP-Schicht.
40.95 CHF - 90.60 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | PTFE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sterilisieren der Filtration von Gasproben, Klärung und Filtration von reinen Lösungsmitteln, Aerosolproben, Filtration von starken Säuren und chemisch aggressiven Lösungen, Belüftungsapplikationen (Krankenhausklimaanlage, Tankfermentation in Mikroelektronik) |
Hydrophobizität | Hydrophob |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16292762
|
Fisherbrand™
0402A00022 |
0,2 μm | 25 mm |
87.35 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11785275
|
Fisherbrand™
0402A00023 |
0,2 μm | 47 mm |
85.45 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11705285
|
Fisherbrand™
0404A00023 |
0,45 μm | 47 mm |
90.60 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11725285
|
Fisherbrand™
0409A00023 |
5 μm | 47 mm |
90.60 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11715285
|
Fisherbrand™
0409A00022 |
5 μm | 25 mm |
40.95 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Hydrophober Filter aus Polytetra-Fluorethylen, mit PP-Schicht laminiert
- Chemikalienbeständig (pH 1–14 ), auch für Lösungsmittel und Säuren
- Aufgrund ihrer hydrophoben Eigenschaften muss sie vor der Filtration wässriger Lösungen mit Ethanol oder Methanol benetzt werden
Spécification
Weiß | |
Sterilisieren der Filtration von Gasproben, Klärung und Filtration von reinen Lösungsmitteln, Aerosolproben, Filtration von starken Säuren und chemisch aggressiven Lösungen, Belüftungsapplikationen (Krankenhausklimaanlage, Tankfermentation in Mikroelektronik) | |
100/Packung | |
Flache Scheibe |
PTFE | |
Hydrophob | |
0,16 mm | |
Ja |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.