Learn More
Fisherbrand™ Eintauch-Becherglas aus PTFE mit Stiel
Der 600 mm-Stahlkern im Inneren der Welle sorgt für ausgezeichnete Festigkeit. Der Tauchbecher aus PTFE ist chemisch beständig und inert.
82.80 CHF - 133.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schöpfbecher |
---|---|
Material | PTFE |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Enthält | Eintauch-Becherglas aus PTFE & PTFE-Schaft |
Verschlussmaterial | PTFE |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10126670
|
Fisherbrand™
036.1000 |
1.000 ml |
133.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10536522
|
Fisherbrand™
036.500 |
500 ml |
117.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10369690
|
Fisherbrand™
036.250 |
250 ml |
107.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10156620
|
Fisherbrand™
036.100 |
100 ml |
82.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Probenahmebehälter aus PTFE mit abnehmbarem, 600 mm langem Schaft.- Chemikalienbeständig und inert
- Die Rührwellen verfügen für eine erhöhte Festigkeit über einen Stahlkern
- Vollständig mit PTFE ummantelt
- Geeignet für die Probenahme von hochaggressiven Medien
Spezifikation
Schöpfbecher | |
Autoklavierbar | |
PTFE | |
Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-Zusatzschaft für PTFE-Eintauchbecher | |
600 mm |
PTFE | |
Eintauch-Becherglas aus PTFE & PTFE-Schaft | |
Weiß | |
Wasseranalyse, Probenahme von allgemeinen Flüssigkeiten, einschließlich flüssigem Stickstoff | |
-200°bis +280 °C |