Learn More
Sampling Systems™ PTFE-Schöpflöffel
Ideal für die Entnahme von Oberflächenproben aus einer Vielzahl von Flüssigkeiten. Die Sampling Systems™ PTFE-Tauchbecher sind schnell und einfach zu verwenden.
71.65 CHF - 267.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schöpflöffel |
---|---|
Material | PTFE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme von Flüssigkeit |
Temperatur (metrisch) | Bis zu 280 °C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Grifftyp | Länge (metrisch) Griff | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Grifftyp | Länge (metrisch) Griff | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15839361
|
Sampling Systems™
5100A-10 |
10 ml | Befestigt | 155 mm | 25 mm |
71.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15849361
|
Sampling Systems™
5100A-100 |
100 ml | Abnehmbar | 600 mm | 55 mm |
168.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15859361
|
Sampling Systems™
5100A-1000 |
1.000 ml | Abnehmbar | 600 mm | 105 mm |
267.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15869361
|
Sampling Systems™
5100A-250 |
250 ml | Abnehmbar | 600 mm | 70 mm |
203.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15879361
|
Sampling Systems™
5100A-500 |
500 ml | Abnehmbar | 600 mm | 80 mm |
234.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- PTFE ist sehr langlebig und chemikalienbeständig
- PTFE-Produktkontaktteile
- Eingeschraubte Verlängerungsstangen zur Verlängerung des Griffs
- Einsetzbar bis zu 280 °C (400 °F)
Spezifikation
Schöpflöffel | |
PTFE | |
Probenahme von Flüssigkeit | |
Bis zu 280 °C |