Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Zentrifugenreagenzglas mit Verschluss
Garantiert inert und rissfrei. Das Fisherbrand™ PTFE-Zentrifugenreagenzglas mit Verschluss kann bei bis zu 280° C verwendet werden.
Marke: Fisherbrand™ 012.1213
Beschreibung
- Isostatischer Guss aus reinem PTFE
- Dickwandig
Spezifikation
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Weiß | |
13 ml | |
PTFE-Reagenzglasgestelle | |
Autoklavierbar | |
Schraube | |
Nein |
PTFE | |
Weiß | |
PTFE | |
1 | |
Konisch | |
16 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE-Zentrifugenreagenzglas mit Verschluss > Kapazität: 13 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur