Learn More
Fisherbrand™ Zentrifugal-Rührwellen aus PTFE
Geeignet für Wellenführungen für runde Gefäße mit enger Öffnung. Die Zentrifugen-Rührwellen aus PTFE sind mit Schaufeln ausgestattet, die sich bei höheren Drehzahlen öffnen. Mittlere bis hohe Drehzahlen sind erforderlich.
Marke:  Fisherbrand™ 005.0475.2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10268000
  • 66.65 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PTFE-Rührwerke haben eine einzigartige, vollständig gegossene Konstruktion mit einem Rotor, der an eine vollständig mit PTFE verkapselte stahlverstärkte Antriebswelle angegossen ist.
  • Chemisch beständig, inert und leckfrei
  • Einfach zu reinigen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Bruchsicher
  • Kratzfest
  • Verwendung bei Temperaturen bis ca. 280 °C
  • Modelle mit freiliegender Welle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit einem freiliegenden Ende für eine festere Festklemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
  • Für runde Gefäße mit schmalen Hälsen
  • Klingen öffnen sich mit zunehmender Drehzahl, mittlere bis hohe Drehzahlen sind erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
70 mm
Universal-Rührerführung
750 mm (EX)
-200 °C bis +280 °C
9.5 mm
Mischen
Je 1
PTFE-Zentrifugal-Stabrührer & PTFE-Stabrührer mit freiem Ende
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zentrifugal-Rührwellen aus PTFE > Wellendurchm.:9,5 mm, Länge:750mm