Learn More
Bochem™ Pinzetten mit gebogener Spitze, PTFE
31.85 CHF
Spezifikation
Spitzenform | Bent |
---|---|
Material | PTFE |
Produkttyp | Pinzette |
Enthält | Guide pin |
Typ | Pinzette |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10005000
|
Bochem™
1822 |
145 mm |
31.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Bent | |
Pinzette | |
Pinzette |
PTFE | |
Guide pin |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Pinzetten mit gebogener Spitze, PTFE