Learn More
PTFE-Deckel für Bechergläser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1000 ml-Becher
100mL beaker
10 ml-Messbecher
2000mL beaker
250 ml-Becherglas
25 ml-Becher
500 ml-Becher
50 ml-Becher
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- In verschiedenen Durchmessern erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 54mm |
Material | PTFE |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 100mL beaker |
Höhe (metrisch) | 68mm |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PTFE-Deckel für Bechergläser, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur