Learn More
PTFE-Abdeckung für Bechergläser, Uhrglas, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15496175
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
PTFE-Abdeckung für Bechergläser, Uhrglas, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496175
Watch glass; Fits 2000mL Beakers, 1 Stück
Click to view available options
Beschreibung:
Uhrglas, für 1.00 ml-Becher
Uhrglas, für 100 ml-Becher
Uhrglas, für 25 ml-Becher
Uhrglas, für 500 ml-Becher
Uhrglas, für 50 ml-Becher
Watch glass; Fits 2000mL Beakers
Watch glass; Fits 250mL Beakers
Watch glass; Fits 5-10mL Beakers
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15496175
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038099.KT
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Verwendung als Becherglas oder als Uhrglas
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • In verschiedenen Durchmessern erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Watch glass; Fits 2000mL Beakers
Material PTFE
Typ Becher
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PTFE-Abdeckung für Bechergläser, Uhrglas, Thermo Scientific Chemicals >