Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Abdeckung für Bechergläser
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Behälter mit einer Öffnung mit 90 oder 100 mm Durchmesser
Behälter mit Öffnung mit 13 mm Durchmesser
Behälter mit Öffnung mit 170 mm Durchmesser
Behälter mit Öffnung mit 24 mm Durchmesser
Behälter mit Öffnung mit 32 mm Durchmesser
Behälter mit Öffnung mit 59 mm Durchmesser
Messbecher
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Uhrglasabdeckungen für Bechergläser |
Außendurchmesser (metrisch) | 65 mm |
Material | PTFE |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Messbecher |
Höhe (metrisch) | 2,5 mm |
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE-Abdeckung für Bechergläser >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur