Learn More
Buerkle™ PTFE UltraPure Barrel Pump with Discharge Hose
Hohe chemische Beständigkeit und sicherer Transfer selbst bei Flüssigkeiten, die herkömmliche Materialien wie PP oder PVC angreifen.
Marke: Buerkle™ 5606-0401
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mediumberührte Teile aus PTFE
- Geeignet für den Transfer von ultrareinen Flüssigkeiten
- Der Absperrhahn verhindert das Entweichen gefährlicher Dämpfe und stoppt das Abtropfen nach dem Transfer.
- Der Ablassschlauch ist 1,2 m lang
- Eintauchrohr mit 32 mm Durchmesser
- Alle Ventile sind aus massivem PTFE/PVDF gefertigt.
- Höchste Qualität, 3 Jahre Garantie
Spezifikation
Eintauchtiefe 40 cm | |
40 cm | |
PTFE | |
Zylinderpumpe |
Ablassschlauch | |
Je 1 | |
180 ml/Hub | |
Für das Abfüllen von hochreinen Flüssigkeiten geeignet |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ PTFE UltraPure Barrel Pump with Discharge Hose > Flussrate: 180 ml/Hub
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur