Learn More
Hamilton™ EINSPRITZGUMMIS 12,70 MM (12 ST) -75 806-
Marke: Hamilton™ 75806
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Silikonkautschuk mit PTFE-Rückseite | |
PTFE, Silikonkautschuk | |
12,5 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ EINSPRITZGUMMIS 12,70 MM (12 ST) -75 806- > Außendurchmesser:12,5 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur