Learn More
Masterflex™ Direktwirkendes 3-Wege-Magnetventil aus PTFE
245.00 CHF - 605.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Verwendung mit hochreinen oder korrosiven Flüssigkeiten |
---|---|
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 70 °C |
Material | PTFE |
Menge | Je 1 |
Typ | 3-Wege-Magnetventil für Direkthub |
Produktcode | Marke | Spannung | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11700029
|
Masterflex™
01540-11 |
12 VDC | 30 psi |
245.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11790019
|
Masterflex™
01540-14 |
24 VDC | 60 psi |
341.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12843223
|
Masterflex™
01540-12 |
24 VDC | 30 psi |
245.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13257499
|
Masterflex™
01540-18 |
24 VDC | 18 psi |
605.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Ideal zur Verwendung mit hochreinen oder korrosiven Flüssigkeiten | |
PTFE | |
3-Wege-Magnetventil für Direkthub |
70 °C | |
Je 1 |