missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Horst™ Fühler Pt 100 500°C, mit Stecker, DxL=4,0x50mm VERRE
Marke: Horst™ 70308
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
4mm | |
50 mm | |
50mm | |
500 °C |
4 mm | |
Glasfaser | |
Pt 100-Sensor |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Horst™ Fühler Pt 100 500°C, mit Stecker, DxL=4,0x50mm VERRE > Durchmesser:4mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur