Learn More
Abnova™ PSIP1 Recombinant Protein
371.00 CHF - 561.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH33817
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 11168
Molekulargewicht 31.13
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16196302
Unterlagen ansehen
Abnova™
H00011168-P01.10ug
10 μg
371.00 CHF
10 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16106312
Unterlagen ansehen
Abnova™
H00011168-P01.25ug
25 μg
561.00 CHF
25 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH33817
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
31.13
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PSIP1
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
11168
PSIP1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MTRDFKPGDLIFAKMKGYPHWPARVDEVPDGAVKPPTNKLPIFFFGTHET
DFS70/LEDGF/MGC74712/PAIP/PSIP2/p52/p75
PSIP1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ PSIP1 Recombinant Protein