Learn More
Gibco™ PSC Cardiomyocyte Maintenance Medium
PSC Cardiomyocyte Maintenance Medium – Medium zur Erhaltung pluripotenter Stammzellen in Herzmuskelzellen
Marke: Gibco™ A2920801
Beschreibung
Gibco™ Cardiomyocyte Maintenance Medium ist ein serumfreies und xeno-freies Medium, das in der Lage ist, Kardiomyozyten zu erhalten, die mit dem PSC Cardiomyocyte-Differenzierungskit differenziert wurden (Kat.- Nr. A2921201). Dieses Medium ist im Kit enthalten und separat für Forscher erhältlich, die differenzierte Kardiomyozyten über einen längeren Zeitraum in der Kultur erhalten möchten.
Spezifikation
Kardiomyozyten | |
Serumfrei | |
Raumtemperatur |
Erhaltungsmedium | |
500 mL | |
Säugetierzellkultur |