Learn More
Tocris Bioscience™ PSB 1114
Potent, selective P2Y2 agonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 4333/500U
Artikelnummer. 18045402
  • 367.00 CHF / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
PSB 1114 is a potent, selective P2Y2 agonist (EC50 = 0.134 μM). Displays >60-fold selectivity versus P2Y4 and P2Y6 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4-Thiouridine-5'-O-(β,γ-difluoromethylene)triphosphate tetrasodium salt
500 μg
C10H11F2N2Na4O13P3S
1657025-60-9
P2Y Receptor Agonists
98%
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ PSB 1114 > 500μ g