Learn More
Grant Instruments™ 3D ROCKER-ROTATOR
PS-M3D arbeitet kontinuierlich oder kann für den zeitgesteuerten Betrieb eingestellt werden. Grant Bio™ PS-M3D Multifunktions-3D-Schüttler mit variabler Drehzahl/Winkel mit einzelnen Phasen können für absolute betriebliche Flexibilität miteinander verbunden werden.
Marke:  Grant Instruments™ PS-M3D
724.65 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12985501
  • 859.04 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vibration – Kurzwellenbewegung, am besten zum Mischen kleiner Partikel
  • 3D-Drehzahl: 1 bis 100 U/min
  • Wechselseitige 3D-Drehung: 1 bis 360° Drehwinkel
  • Schwingung: Drehwinkel 1 bis 6°: programmierbar in Stufen von 1 bis 5 Sekunden
  • Voll programmierbarer Funktionsablauf Fassungsvermögen bis 1.0 kg
  • Sehr einfach anzuwenden, mit einfacher Einstellung von Multi-Segment-Programmen über Drucktasten und die 2-zeilige LCD-Statusanzeige
  • Kompakt, mit niedriger Höhe und kleiner Standfläche, äußerst geräuscharm im Betrieb – fügt sich nahtlos und unauffällig in den Arbeitsbereich ein
  • Glatte, rutschfeste Matte im Lieferumfang enthalten – verhindert das Verrutschen der Gefäße
  • Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung
  • Umgebungstemperaturbereich von 4 bis 40° C ermöglicht den Einsatz im Kühlraum oder Inkubator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
22 mm
1 kg
120/230 V
4,6 W
50/60 Hz
215 x 215 mm
235 mm
PS-M3 D
  • 0 bis 250 sec
  • 0 bis 5 (Vibrationsmodus)
7 °, 7 °C
  • 0 bis 360°, 30° Inkremente (reziproker Modus)
  • 0 bis 5°, 1° Inkremente (
1 bis 100 U/min
4°C bis 40°C
0,38 A
235 mm
140 mm
235 mm
2 x 16-Zeichen-LCD
Name des Produkts
Grant Instruments™ 3D ROCKER-ROTATOR >