missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ PRT 4165

Inhibitor of Bmi1/Ring1A; blocks histone H2A ubiquitination

142.00 CHF - 509.00 CHF

Spezifikation

Reinheit >99%
Produkttyp PRT 4165
Molekulargewicht 235.24
Hemmstoffe PRT 4165
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18746067
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
5047/50
50 mg
509.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
18707667
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
5047/10
10 mg
142.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

PRT 4165 is an inhibitor of Bmi1/Ring1A, subunits of the polycomb repressive complex 1 (PRC1); inhibits self-ubiquitination (IC50 = 3.9 μM) but does not increase cellular levels of either subunit. Prevents Bmi1/Ring1A-mediated ubiquitination and drug-induced degradation of topoisomerase 2α (Top2α). Also shown to inhibit the in vitro E3 ubiquitin ligase activity of RNF2 and a Bmi1/RNF2 complex, inhibiting H2A/H2AX ubiquitination. Blocks polycomb repressor complex (PRC) 1-mediated histone H2A ubiquitination in vitro.
Spezifikation

Spezifikation

>99%
PRT 4165
235.24
PRT 4165
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Tocris Bioscience™ PRT 4165

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt