Learn More
PRPSAP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | PRPSAP2 |
---|---|
Konzentration | 0.19 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16837804
|
Proteintech
17814-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16827804
|
Proteintech
17814-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The enzyme phosphoribosylpyrophosphate synthetase (PRS) catalyzes the formation of phosphoribosylpyrophosphate which is a substrate for synthesis of purine and pyrimidine nucleotides, histidine, tryptophan and NAD. PRS exists as a complex with two catalytic subunits and two associated subunits. This gene encodes a non-catalytic associated subunit of PRS.Spezifikation
PRPSAP2 | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O08618, O60256, Q8R574 | |
117272, 212627, 5636 | |
PRPSAP2 Fusion Protein Ag12132 | |
Primary | |
-20°C | |
PRPSAP2 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PAP41, PRPSAP2 | |
PRPSAP2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |