Learn More
Labconco™ CentriVap™ Proteom-Konzentrationssysteme
Zur Konzentration mehrerer kleiner wärmeempfindlicher Proben
Spezifikation
Verschlussmaterial | Glas |
---|---|
Kammermaterial | Epoxy-coated Aluminum |
Modell | CentriVap |
Temperaturbereich (metrisch) | -4°C to +100°C |
Volumen (metrisch) | Up to 50 mL |
Beschreibung
Zur Konzentration mehrerer kleiner wärmeempfindlicher Proben
Vakuumkonzentrator:
- Nutzt Zentrifugalbeschleunigung, Vakuum und geregelte Temperaturen von -4 bis +100 °C
- Sensor zum Messen der Temperatur im Inneren der Kammer
- Vakuumanschluss mit Schnellkupplung für Schläuche mit 0,25 Zoll Innendurchmesser
- Mit Schnellstoppsystem, Bedienfeld und Glasdeckel
- DNA-Rotor fasst bis zu je 60 1,5 ml- und 72 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
- FCKW/HFCKW-freies Kühlsystem mit 1/3 PS-Kompressor
- Erreicht Temperaturen von -50 °C (-58 °F) zur Lösungsmittelrückgewinnung und zum Schutz der Vakuumpumpe durch Einfangen von Feuchtigkeit, Dämpfen und korrosiven Dämpfen, die aus der Probe verdampfen
- Temperaturkurve, die grün leuchtet, wenn die Kollektorspule die Betriebstemperatur von -40 °C erreicht
- 4 l-Sammelbehälter aus Edelstahl
- Deckel aus Acryl mit zwei Schnellkupplungsanschlüssen
Certifications
CE-Kennzeichnung (Modell mit 230 V 50 Hz)
Compliance
ETL-gelistet (115 V-Modelle)
Spezifikation
Glas | |
CentriVap | |
Up to 50 mL | |
Epoxidbeschichtetes Aluminium | |
Arbeitsfläche | |
87 kg |
Epoxy-coated Aluminum | |
-4°C to +100°C | |
DNA-Rotor (Mikrozentrifugenröhrchen bis zu 60 x 1,5 ml und 72 x 0,5 ml), Vakuumschläuche, 6 Klammern, gekühlter Konzentrator mit Glasdeckel, Kühlfalle | |
Membran oder Drehschieber | |
193 lbs. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ CentriVap™ Proteom-Konzentrationssysteme