Learn More
Lyophilisiertes Proteinase-K-Pulver
Proteinase K hochaktive und beständige Endopeptidase, die in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet wird, die aus dem Pilz T. album gereinigt wurden.
Marke:  Thermo Scientific J76230.MC
Artikelnummer. 15825378
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Used in the isolation of native, high molecular weight DNA and RNA.
  • Used as a general protease to inactivate DNases, RNases and to degrade proteins.
  • Specifically modifies cell surface proteins and glycoproteins for analysis of membrane structures for protein localization.
  • Produces characteristic protein fragments used in enzyme/protein structure and function studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Gefriergetrocknetes Pulver
  • Quelle: Tritirachium album
  • Konzentration: 20 bis 50 Einheiten/mg
  • Molekülgewicht: 28.9 kDa
  • Optimaler pH-Wert: 4.0 – 12.5
  • Optimale Temperatur: 65 °C
  • Aktivatoren: Stimuliert durch 0.2 bis 1 % SDS oder 1 bis 4 M Harnstoff
  • Deaktiviert durch PMSF (1); Nicht deaktiviert durch EGTA, Thiol-Reagenzien oder Trypsin/Chymotrypsin-Inhibitoren
Anwendungen:
  • Wird für die Isolierung von nativer DNA und RNA mit hohem Molekulargewicht verwendet
  • Wird als allgemeine Protease verwendet, um DNasen, RNasen zu inaktivieren und Proteine zu degradieren
  • Modifiziert speziell Zelloberflächenproteine und Glykoproteine für die Analyse von Membranstrukturen für die Proteinlokalisierung
  • Produziert charakteristische Proteinfragmente, die in Enzym-/Proteinstrukturen und Funktionsstudien verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 to 50 U/mg
Dry at 4°C
Proteinase K Powder
Lyophilisiert
T. album
100 mg
28.9 kDa
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lyophilisiertes Proteinase-K-Pulver > 100 mg