Learn More
Applied Biosystems™ Protein Quant Sample Lyse-Kit, 25 ml
Protein Quant Sample Lyse-Kit, 25 ml
Marke:  Applied Biosystems™ 4448536
Artikelnummer. 11690139
  • 375.00 CHF / 25 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
Das Protein Quant Probenlyse-Kit enthält die Reagenzien, die für die Präparation von Ziel- und Kontrollzelllysaten zur Verwendung mit TaqMan™ Proteinassay-Experimenten erforderlich sind. Es enthält eine Einschritt-Lyselösung zur Herstellung von groben Zelllysaten aus kultivierten Zellen; die Lysate sind kompatibel mit Zellzählung sowie Messungen des Gesamtproteingehalts wie einem microBCA-Assay. Das Protein Quant Probenlyse-Kit enthält eine gepufferte, nichtionische Detergenzlösung für die schonende Lyse adhärenter und nicht adhärenter kultivierter Zellen unter nicht denaturierenden Bedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 mL
PCR und Real-Time™ PCR, Real-Time™ PCR (qPCR), Real-Time™ PCR-basierte Proteinanalyse
Kontrollzelllysate, Step-Lyse-Lösung, gepuffertes nichtionisches Reinigungsmittel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Protein Quant Sample Lyse-Kit, 25 ml > 25 ml