Learn More
Cytiva Proteinvorbereitung für ÄKTA™ Chromatographiesysteme
Der Spritzenfilter zur Proteinvorbereitung mit der Membran aus regenerierter Cellulose ist die optimale Wahl für die Filtration vor der Chromatographie mit ӒKTA™ Systemen.
Marke: Cytiva 10463113
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
0,45 μm | |
150 Stück | |
13 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Proteinvorbereitung für ÄKTA™ Chromatographiesysteme > dimDiameterMetric: 13 mm, Porengröße: 0.45 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur