Learn More
Cytiva Proteinvorbereitung für ÄKTA™ Chromatographiesysteme
Der Spritzenfilter zur Proteinvorbereitung mit der Membran aus regenerierter Cellulose ist die optimale Wahl für die Filtration vor der Chromatographie mit ӒKTA™ Systemen.
Marke:  Cytiva 10463103
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15861838
  • 520.00 CHF / 150 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geeignet für zahlreiche Anwendungen in Pharma-, Umwelt-, Biotechnologie-, Lebensmittel-/Getränke- und landwirtschaftlichen Prüflabors
  • Heißversiegelung ohne Verwendung von Klebstoffen oder Dichtungsmitteln
  • Entwickelt für die optimale Vorbereitung von Proteinproben vor der Chromatographie
  • Die hochergiebige Proteinaufreinigung und genaue Proteinanalyse hängen von einer Qualitätsprobe ab, die in die Chromatographiesäule eingeführt wird. Der Spritzenfilter für die Proteinvorbereitung wurde speziell zur Optimierung dieser Ergebnisse entwickelt
  • Die Filtration von Proben vor den Durchläufen hat gezeigt, dass die Partikelabscheidung in der Säule reduziert wird
  • Die hydrophile Membran aus regenerierter Cellulose weist eine geringe Proteinbindung für die Probenkonservierung auf
  • Chargenweise zertifiziert für geringe Mengen extrahierbarer Substanzen, die ansonsten die Arbeit beeinträchtigen könnten
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    0,2 μm
    150 Stück
    13 mm
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Name des Produkts
    Cytiva Proteinvorbereitung für ÄKTA™ Chromatographiesysteme > dimDiameterMetric: 13 mm, Porengröße: 0.2 μm