Learn More
Cytiva Protein- und Peptid-Molekulargewichtsmarker
Verwenden Sie diese Marker zur präzisen Bestimmung des Molekulargewichts nicht charakterisierter Proteinproben. Cytiva Life Sciences™ Protein- und Peptid-Molekulargewichtmarker vergleichen Moleküle unbekannter Größe nach sorgfältig ausgewählten Standards.
Marke: Cytiva 17-0446-01
419.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24372" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Klare, scharfe Banden für eine einfache Messung der Laufstrecken
- Banden können mit Coomassie™ Brillant-Blau oder Silberfärbung eingefärbt werden
Spezifikation
LMW-SDS-Markierungskit | |
Protein- und Peptid-Molekulargewichtsmarker | |
MW-Bestimmungen durch Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese (PAGE) in homogenen Gelen oder Gradienten-Gelen | |
Mr 14 000 | |
Ungeöffnete Fläschchen sollten bei 4 ° C gelagert werden |
Weiß | |
Fest | |
Phosphorylase b: 67μg, 97000 (Mr), Kaninchenmuskel (Quelle), Albumin: 83μg, 66000 (Mr), Rinderserum (Quelle), Ovalbumin: 147μg, 45000 (Mr), Hühnereiweiß (Quelle), Carboanhydrase | |
10 Fläschchen |