Learn More
Cytiva Protein- und Peptid-Molekulargewichtsmarker
Verwenden Sie diese Marker zur präzisen Bestimmung des Molekulargewichts nicht charakterisierter Proteinproben. Cytiva Life Sciences™ Protein- und Peptid-Molekulargewichtmarker vergleichen Moleküle unbekannter Größe nach sorgfältig ausgewählten Standards.
Marke:  Cytiva 17-0615-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10136284
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Klare, scharfe Banden für die einfache Messung von Migrationsdistanzen
  • Bänder können mit Coomassie™ Brilliant Blue- oder Silberfärbung visualisiert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HMW-SDS Markierungskit
Protein- und Peptid-Molekulargewichtsmarker
Für den Einsatz in der SDS-Elektrophorese entwickelt
Mr 220 000
Ungeöffnete Fläschchen sollten bei 4 ° C gelagert werden
Blau
Fest
Myosin:25 μg, 220000 (Mr), Kaninchenmuskel (Quelle), a-2-Macroglobulin:100 μg, 170000 (MR), Rinderplasma (Quelle), b-Galactosidase:16 μg, 116000 (MR), E. coli (Quelle), Transferrin
10 Fläschchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Protein- und Peptid-Molekulargewichtsmarker > HMW-SDS Markierungskit