Learn More
Cytiva Protein G Mag Sepharose™ Xtra
Hohes Bindungsvermögen,27 mg humanes IgG/ml Medium zum effizienten Einfangen von Antikörpern in hoher Ausbeute und Reinheit
147.00 CHF - 351.00 CHF
Spezifikation
Bead-Typ | Protein G Mag Sepharose Xtra magnetische Perle |
---|---|
Bindungsvermögen | 27 mg humanes IgG/ml Gel |
Matrix | Paramagnetische, runde, stark quervernetzte Agarose-Partikel |
Inhalt und Lagerung | 4°bis 8 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die schnelle Aufreinigung kleiner Mengen und das Screening auf monoklonale und polyklonale Antikörper in Serum und Zellüberständen |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11545664
|
Cytiva
28-9670-66 |
2 x 1 ml |
147.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11555664
|
Cytiva
28-9670-70 |
5 x 1 ml |
351.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Nicht haftende Beads
- Matrix: Paramagnetische, sphärische, stark quervernetzte Agarose-Partikel
- Ligand: Protein G
- Farbe: Schwarz
- Betriebstemperatur: Raumtemperatur
- Kann ohne Reinigungsmittel verwendet werden
- Für die Aufreinigung kleiner Mengen und das Screening auf monoklonale und polyklonale Antikörper in Serum und Zellüberständen
- Verfügbar in Packungen mit 2 x 1 ml- und 5 x 1 ml
Spezifikation
Protein G Mag Sepharose Xtra magnetische Perle | |
Paramagnetische, runde, stark quervernetzte Agarose-Partikel | |
Für die schnelle Aufreinigung kleiner Mengen und das Screening auf monoklonale und polyklonale Antikörper in Serum und Zellüberständen |
27 mg humanes IgG/ml Gel | |
4°bis 8 °C | |
Protein G |
Sicherheit und Handhabung
- Protein G Mag Sepharose Xtra, 2 x 1 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-66.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.