Learn More
Molecular Probes™ Protein G, Alexa Fluor™ 488 conjugate
Protein G, Alexa Fluor™ 488 Konjugat
Marke:  Molecular Probes™ P11065
240.16 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
222.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10708424
  • 334.00 CHF / 1 Milligramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Alexa Fluor 488 Protein G-Konjugat weist eine helle, grüne Fluoreszenz auf (Absorption/Emission ∼495/519 nm). Protein G ist ein bakterielles Protein, das Protein A ähnelt, jedoch eine überlegene Selektivität für murines und humanes IgG aufweist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor™
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
1 mg
Lyophilisiertes Pulver
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2860762 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2024 Catalog NumberP11065
Chargennummer2720351 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2023 Catalog NumberP11065
Chargennummer2559223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog NumberP11065
Chargennummer2540898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2022 Catalog NumberP11065
Chargennummer2354404 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2021 Catalog NumberP11065
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Protein G, Alexa Fluor™ 488 conjugate > 1mg