Learn More
Applied Biosystems™ Protein Expression Sample Prep Kit
Probenvorbereitung-Kit für Proteinexpression
Marke:  Applied Biosystems™ 4405443
Artikelnummer. 10616165
  • 760.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Das Applied Biosystems™ Protein Expression Sample Preparation Kit enthält die Reagenzien, die für die Vorbereitung von Ziel- und Kontrollzelllysaten zur Verwendung mit TaqMan™ Protein Expression Assay-Experimenten erforderlich sind. Das Zelllysereagenz ist eine gepufferte Reinigungslösung, die mit vom Anwender bereitgestellten Protease- und Phosphatase-Inhibitoren kombiniert wird und zur Lyse adhärenter oder nicht adhärenter kultivierter Zellen unter nicht denaturierenden Bedingungen verwendet wird. Der Zellresuspensionspuffer wird verwendet, um die Zellen vor dem Hinzufügen des Lysereagens zu resuspendieren und die Lysate als Vorbereitung für den Assay-Bindungsschritt zu verdünnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zelllysepuffer
1000 reactions
Enthält Zelllysereagenz (2x) (3 x 1 ml-Röhrchen) und Zellresuspensionspuffer (1 x 25 ml-Flasche).Bei 2 bis 8 °C lagern.
TaqMan™
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Protein Expression Sample Prep Kit > 1000 Reaktionen