Learn More
Gibco™ Protein Expression Medium (PEM)
GREENER_CHOICE
Protein Expression Medium (PEM)
Marke:  Gibco™ 12661013
150.10 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10621864
  • 158.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Unterstützt die großvolumige, hochdichte Kultur transfizierter PER.C6™ Zellen in Schüttelkolben, Rollerflaschen und Bioreaktoren
  • Enthält keine Komponenten, die direkt aus menschlichen oder tierischen Quellen stammen, und ein rekombinantes Low-Level-Protein, wodurch die Möglichkeit zur Einführung von zufälligen Wirkstoffen minimiert wird
  • Formulierung ohne L-Glutamin ergibt maximale Stabilität
  • Unterstützt das Wachstum von PER.C6™, HEK 293- und HeLa -Mutterzellen in Suspensionskulturen sowie transfizierte PER.C6™ Zellen für die Proteinexpression
  • Lagerung im Dunkeln bei 2 bis 8 °C. PER.C6™ ist eine Marke von Crucell, Holland B.V.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HeLa, PER.C6, 293 (HEK)
1 X
Protein Expression Medium (PEM)
Natriumhydrogencarbonat
Gibco™
Raumtemperatur
Flasche(n)
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, proteinarm, ohne Serum
Flüssig
Serumfrei
Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat
1 l
Niedrig
Keine Antibiotika
Suspensions-Zellkultur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2679037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12661013
Chargennummer2679041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12661013
Chargennummer2753803 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12661013
Chargennummer2753807 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12661013
Chargennummer2753805 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number12661013
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Protein Expression Medium (PEM) > 1,000 ml
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.