Learn More
Novus Biologicals™ Protein Bop Overexpression Lysate
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-06292
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Protein Bop Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Spezifikation
The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_7893. The protein contains a C-terminal DDK tag. | |
0.1 mg | |
Protein | |
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Western Blot | |
RIPA buffer | |
Homo sapiens C22orf29, mRNA. | |
Native |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Protein Bop Overexpression Lysate > 0.1mg
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur