Learn More
Cytiva Protein A- und Protein G-Mag Sepharose™
Vereinfachung der Anreicherung von Target-Proteinen durch Immunpräzipitation oder Pulldown-Anwendungen
Marke: Cytiva 28-9513-79
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mag Sepharose paramagnetische Beads sind für die unkomplizierte Anreicherung von Proteinen, die Aufreinigung in kleinem Massstab und das Screening empfohlen. Die Menge der eingesetzten Mag Sepharose Beads kann beliebig variiert werden, um die jeweils benötigte Bindekapazität zu gewährleisten. Niedrigexprimierte Zielproteine in grossen Probenvolumen können leicht aufkonzentriert und angereichert werden. Mit Mag Sepharose können Probenvolumina von ein paar Mikrolitern bis zu mehr als 50ml bearbeitet werden.Proteinaufreinigung
His Mag Sepharose Ni: Vereinfachen Expressions-Screening und Aufreinigung im kleinen Massstab von Proteinen mit His-tag. Die Bindungskapazität beträgt ca. 50mg His-tag Protein/ml Medium (entspricht 500μg/Aufreingungs-Ansatz).
Protein A Mag Sepharose Xtra, Protein G Mag Sepharose Xtra: Effizientes Screening und Aufreinigen im kleinen Massstab bei hoher Kapazität für Antikörper aus verschiedenen Spezies. Die Bindungskapazität liegt bei >27mg Human-IgG promL Medium.
Streptavidin Mag Sepharose: Aufreinigung im kleinen Massstab bei hoher Kapazität für Proteine aus Zelllysaten und biologischen Flüssigkeiten. Die Bindungskapazität liegt bei >300μg biotinyliertem BSA jemL Bead Suspension.
Anreicherung und Immunpräzipitation
NHS Mag Sepharose: Magnetische Beads für Immunpräzipitation und Pull-down-Techniken. Sie ermöglichen die rasche Bindung und Anreicherung der Zielproteine durch Ligandenaffinität. Dazu wird ein Antikörper oder ein anderes Protein mit der gewünschten Affinität über seine primäre Aminogruppen kovalent an das Medium gekoppelt. Ligandendichte 8-14umol/ml Gel.
Protein G Mag Sepharose und Protein A Mag Sepharose: Magnetische Beads für die unkomplizierte Anreicherung von Zielproteinen mittels Immunpräzipitations oder Pull-down-Techniken. Die Bindungskapazität von Protein A Mag Sepharose beträgt 8-17mg Humanes IgG/ml Medium. Die Bindungskapazität von Protein G Mag Sepharose beträgt 13-22mg Humanes IgG/ml Medium.
TiO2 Mag Sepharose: Magnetische Beads für die Anreicherung von Phosphopeptiden, basierend auf Titandioxid (TiO2) Affinitätschromatographie. TiO2 hat eine hohe Affinität und Selektivität für Phosphopeptide und ermöglicht deren effiziente Anreicherung aus komplexen Proben.
MagRack 6 und MagRack Maxi: Magnetische Racks machen die Arbeit mit den Mag Sepharose Beads einfach und bequem. Der Halter besteht aus eloxiertem Aluminium mit herausnehmbaren Neodym-Magneten.
Hersteller: 28951378 Art.-Nr.
Beschreibung: Protein A Mag Sepharose
Packung: 4 x 500μl
Spezifikation
Protein G Mag Sepharose | |
Paramagnetische sphärische, hochgradig quervernetzte Agarose-Partikel | |
4 x 500 μl | |
Für die kovalente Kupplung von Proteinen bzw. Biomolekülen, die eine freie Amin-Gruppe enthalten, wird für verschiedene Pulldown-Experimente für die Biomarkerforschung verwendet |
13 bis 22 mg humanes IgG/ml | |
37 bis 100 μm | |
4°bis 8 °C | |
Protein G |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Protein G Mag Sepharose, 4 x 500 ul
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 50% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Protein A- und Protein G-Mag Sepharose™ > 4 x 500 μl Protein G
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur